Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octadecanol |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 55,0 °C til 58,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 185g/mL |
| Kogepunkt | 210,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 185 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |