Få mere at vide
1-oktakanol, 95%
Artikelnummer. 10534061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10534061 1 kg Plastflaske 1kg
10667534 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10534061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129300010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-92-5
Molekylær formel C18H38O
Molekylvægt (g/mol) 270.5
MDL nummer MFCD00002823
InChI nøgle GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC navn octadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanol
Surhed 1mg KOH/g max.
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.0°C to 58.0°C
Farve Hvid
Tæthed 185g/mL
Kogepunkt 210.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 185°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)17OH
Mængde 1 kg
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 8932
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formel vægt 270.5
Procent renhed 95%
Fysisk form Flager