Få mere at vide
1-(o-Tolyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490297 5 g 5g
11400307 25 g 25g
11410307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21705.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39512-51-1
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.263
MDL nummer MFCD00040729
InChI nøgle WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
PubChem CID 91965
IUPAC navn 1-(2-methylphenyl)piperazine
SMIL CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(o-Tolyl)piperazine
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3263
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%