Få mere at vide
1-nitropropan, 98%
Beskrivelse
Opløsningsmidlet af 1-Nitropropan er hovedsageligt brugte belægninger, blæk og separationsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er hovedsageligt anvendte belægninger, blæk og separationsprocesser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,4 g/L)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitropropane |
| Smeltepunkt | -108°C |
| Kogepunkt | 131°C to 132°C |
| Flammepunkt | 34°C (93°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Lineær formel | CH3CH2CH2NO2 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2608 |
| Beilstein | 506236 |
| Merck Index | 14,6627 |
| Vis mere |