Få mere at vide
1-nitropropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414004
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414004 250 g 250g
11494150 100 g 100g
11404160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11975.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-03-2 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Opløsningsmidlet af 1-Nitropropan er hovedsageligt brugte belægninger, blæk og separationsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Opløsningsmidlet af 1-Nitropropan
er hovedsageligt anvendte belægninger, blæk og separationsprocesser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,4 g/L)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-03-2
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.094
MDL nummer MFCD00007407
InChI nøgle JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC navn 1-nitropropan
SMIL CCC[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitropropane
Smeltepunkt -108°C
Tæthed 0.998
Kogepunkt 131°C to 132°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel CH3CH2CH2NO2
Brydningsindeks 1.402
Mængde 250 g
FN nummer UN2608
Beilstein 506236
Merck Index 14,6627
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1.4g/L)
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitropropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nitropropane