Få mere at vide
1-Nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzen, 96%
Artikelnummer. 11422828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422828 5 g 5g
11432828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16797.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 328-75-6 | C8H3F6NO2 | 259,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-75-6
Molekylær formel C8H3F6NO2
Molekylvægt (g/mol) 259.11
MDL nummer MFCD00000384
InChI nøgle GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
PubChem CID 67603
IUPAC navn 1-nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Tæthed 1.535
Kogepunkt 75°C to 76°C (11 mmHg)
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 5 g
Beilstein 1998251
Formel vægt 259.11
Procent renhed ≥97%