Få mere at vide
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzen, 98%
Artikelnummer. 11483557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483557 25 g 25g
11473557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17320.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251,326 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37682-29-4
Molekylær formel C14H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 251.326
MDL nummer MFCD00014693
InChI nøgle CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
PubChem CID 169952
IUPAC navn 1-nitro-2-octoxybenzen
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Tæthed 1.04
Kogepunkt 163 °C til 165 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 25 g
Beilstein 2529905
Formel vægt 251.32
Procent renhed 98%