Få mere at vide
1-Naphthoxyeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11324424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324424 5 g 5g
11334424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01036.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2976-75-2 | C12H10O3 | 202,209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2976-75-2
Molekylær formel C12H10O3
Molekylvægt (g/mol) 202.209
MDL nummer MFCD00003927
InChI nøgle GHRYSOFWKRRLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoxyacetic acid, 1-naphthyloxy acetic acid, 2-naphthalen-1-yloxy acetic acid, 1-naphthyloxyacetic acid, naphthyloxyacetic acid, 2-1-naphthyloxy acetic acid, unii-9qi2464poa, 1-naphthoxy acetic acid, naphthalen-1-yloxy acetic acid, acetic acid, 1-naphthalenyloxy
PubChem CID 76313
ChEBI CHEBI:44588
IUPAC navn 2-naphthalen-1-yloxyeddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoxyacetic acid
Smeltepunkt 193°C to 197°C
Mængde 5 g
Beilstein 1912165
Formel vægt 202.21
Procent renhed ≥98%