missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30484002
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484002 500 mg
30470404 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN369000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18404-55-2
Molekylær formel C23 H24 O10
Molekylvægt (g/mol) 460.43
Synonym 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-naphthalen-1-yloxyoxane-2-carboxylate
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3ccccc23)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24O10/c1-12(24)29-18-19(30-13(2)25)21(31-14(3)26)23(33-20(18)22(27)28-4)32-17-11-7-9-15-8-5-6-10-16(15)17/h5-11,18-21,23H,1-4H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1
Formel vægt 460.1369
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.