CAS RN 18404-55-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
CAS: 18404-55-2 Molekylær formel: C23 H24 O10 Molekylvægt (g/mol): 460.43 Synonym: 1-Naphthol 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester IUPAC navn: methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-naphthalen-1-yloxyoxane-2-carboxylate SMIL: COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3ccccc23)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C