Få mere at vide
1-Naphthalenemethanol, 98%
Artikelnummer. 10701271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10701271 2 g Glasflaske 2g
10144390 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180110020
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4780-79-4
Molekylær formel C11H10O
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00004044
InChI nøgle PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC navn naphthalen-1-ylmethanol
SMIL OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthalenemethanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Farve Gul
Kogepunkt 301°C (715.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH2OH
Mængde 2 g
Beilstein 06, 667
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver