Få mere at vide
1-Naphthalenemethanol, 98+%
Artikelnummer. p-7043573
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11354574
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01347.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4780-79-4
Molekylær formel C11H10O
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00004044
InChI nøgle PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC navn naphthalen-1-ylmethanol
SMIL OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthalenemethanol
Smeltepunkt 58°C to 63°C
Kogepunkt 301°C (715 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 2042532
Formel vægt 158.2
Procent renhed ≥98%