Få mere at vide
1-Naphthalenemethanol, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthalenemethanol |
| Smeltepunkt | 58°C to 63°C |
| Kogepunkt | 301°C (715 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2042532 |
| Formel vægt | 158.2 |
| Procent renhed | ≥98% |