Få mere at vide
1 - Naftalenhyd, 97%
Beskrivelse
1-Naphthaldehyd bruges til syntese af enkeltkrystallinske homochirale porøse metal-organiske rammer (MOF'er). Det er også et udgangsmateriale for Canizzaro-reaktionen til at producere 1-naphthoinsyre og 1-naphthalenmethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Naphthaldehyd bruges til syntese af enkeltkrystallinske homokirale porøse metal-organiske rammer (MOF'er). Det er også et udgangsmateriale for Canizzaro-reaktionen til at producere 1-naphthoinsyre og 1-naphthalenmethanol.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, acetone, benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthaldehyde |
| Smeltepunkt | 1 °C til 2 °C |
| Tæthed | 1.148 |
| Kogepunkt | 160 °C til 161 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.653 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 386082 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Kan danne en udfældning |
| Vis mere |