Få mere at vide
1 - Naftalenhyd, 97%
Artikelnummer. 11417487
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417487 50 g 50g
11427487 250 g 250g
11407487 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15610.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156,18 g/mol
1-Naphthaldehyd bruges til syntese af enkeltkrystallinske homochirale porøse metal-organiske rammer (MOF'er). Det er også et udgangsmateriale for Canizzaro-reaktionen til at producere 1-naphthoinsyre og 1-naphthalenmethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Naphthaldehyd bruges til syntese af enkeltkrystallinske homokirale porøse metal-organiske rammer (MOF'er). Det er også et udgangsmateriale for Canizzaro-reaktionen til at producere 1-naphthoinsyre og 1-naphthalenmethanol.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, acetone, benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-77-3
Molekylær formel C11H8O
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD00004003
InChI nøgle SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC navn naphthalen-1-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthaldehyde
Smeltepunkt 1 °C til 2 °C
Tæthed 1.148
Kogepunkt 160 °C til 161 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.653
Mængde 50 g
Beilstein 386082
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether, acetone, benzen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 156.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde