Få mere at vide
1-Naphthaldehyde, 95%
Artikelnummer. 10051460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051460 100 g Glasflaske 100g
10733891 500 g Glasflaske 500g
10125253 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128091000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-77-3
Molekylær formel C11H8O
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD00004003
InChI nøgle SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC navn naphthalen-1-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1.0°C to 2.0°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CHO
Brydningsindeks 1.6500 to 1.6540
Mængde 100 g
Beilstein 07, 400
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: <1g/L (20°C)
Formel vægt 156.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske