Få mere at vide
1-n-propylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420007 5 g 5g
11430007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20946.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-24-9
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00046364
InChI nøgle PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
PubChem CID 138504
IUPAC navn 1-propylcyclohexan-1-ol
SMIL CCCC1(O)CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Propylcyclohexanol
Mængde 5 g
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%