Få mere at vide
1-n-hexyl-4-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11327069
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327069 1 g 1g
11337069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26878.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62150-34-9
Molekylær formel C12H17I
Molekylvægt (g/mol) 288.17
MDL nummer MFCD07777097
InChI nøgle QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
PubChem CID 15001645
IUPAC navn 1-hexyl-4-iodbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Kogepunkt 122 °C til 125 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >120 °C (248 °F)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 288.16
Procent renhed 98%