Få mere at vide
1-n-heptyl-4-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11451670
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451670 1 g 1g
11461670 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27017.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131894-91-2
Molekylær formel C13H19I
Molekylvægt (g/mol) 302.20
MDL nummer MFCD07777084
InChI nøgle NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
PubChem CID 15001646
IUPAC navn 1-heptyl-4-iodbenzen
SMIL CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Kogepunkt 165°C (10 mmHg)
Flammepunkt >120°C (248°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 302.19
Procent renhed 98%