Få mere at vide
1-n-Butylcyclohexanol, 98%
Artikelnummer. 11488967
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488967 5 g 5g
11498967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20579.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-30-7 | C10H20O | 156,269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-30-7
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00021404
InChI nøgle RCHLXMOXBJRGNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-butyl, 1-n-butylcyclohexanol, butylcyclohexanol, 1-butyl-cyclohexanol, 1-butyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 138505
IUPAC navn 1-butylcyclohexan-1-ol
SMIL CCCCC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butylcyclohexanol
Mængde 5 g
Formel vægt 156.27
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.