Få mere at vide
1-n-butyl-4-iodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447057 25 g 25g
11457057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14421.14
 Begrænset vare
På lager
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese og karakterisering af fotoelektroniske polymerer indeholdende triphenylamindel og i den palladiumkatalyserede omdannelse af aryl- og vinyltriflater til bromider og chlorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese og karakterisering af fotoelektroniske polymerer indeholdende triphenylamindel og i den palladiumkatalyserede omdannelse af aryl- og vinyltriflater til bromider og chlorider.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand ved 25 °C 3,6E-3 g/L.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20651-67-6
Molekylær formel C10H13I
Molekylvægt (g/mol) 260.118
MDL nummer MFCD00051927
InChI nøgle XILRUONFYBUYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4'-iodophenyl butane, 4-n-butyliodobenzene, benzene, 1-butyl-4-iodo, 1-n-butyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-butylbenzene, 4-iodo-n-butylbenzene, 4-butyliodobenzene, p-iodo-n-butylbenzene, pubchem3969, 4-n-amyliodobenzene
PubChem CID 2724607
IUPAC navn 1-butyl-4-iodbenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-4-iodobenzene
Tæthed 1.462
Kogepunkt 80 °C til 82 °C (0,5 mmHg)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 25 g
Beilstein 3030029
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand ved 25 °C 3,6E-3g/L.
Formel vægt 260.12
Procent renhed 98%