Få mere at vide
1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzen, 90%
Artikelnummer. 10316934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316934 1 g Glasflaske 1g
10326934 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 108468-00-4 | C13H20N2O2 | 236,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108468-00-4
Molekylær formel C13H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.31
MDL nummer MFCD02683058
InChI nøgle NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-boc-aminomethyl-4-aminomethyl benzene, tert-butyl 4-aminomethyl benzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl methyl carbamate, n-4-aminomethyl phenyl methyl tert-butoxy carboxamide, n-boc-p-xylylenediamine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzylamine
PubChem CID 3354775
IUPAC navn tert-butyl-N-[[4-(aminomethyl)phenyl]methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64.0°C to 68.0°C
Farve Beige eller lyserød-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 89% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Mængde 1 g
Formel vægt 236.31
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.