Få mere at vide
1-Methyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyluracil |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9) |
| Formel vægt | 126.0429 |