CAS RN 615-77-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Methyluracil, TRC
CAS: 615-77-0 Molekylær formel: C5 H6 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 126.11 IUPAC navn: 1-methylpyrimidine-2,4-dione SMIL: CN1C=CC(=O)NC1=O