Få mere at vide
1-(methylsulfonyl)-4-nitrobenzen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10161222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10405332 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00770DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2976-30-9
Molekylær formel C7H7NO4S
Molekylvægt (g/mol) 201.196
MDL nummer MFCD00047803
InChI nøgle XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
IUPAC navn 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzen
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3SO2C6H4NO2
Mængde 1 g
Formel vægt 201.20
Procent renhed 97%