Få mere at vide
1-Methylpyrrol-2-carboxaldehyd, 98 %
Artikelnummer. 11469093
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469093 250 g 250g
11449093 10 g 10g
11459093 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11163.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109,128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-58-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00003087
InChI nøgle OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
IUPAC navn 1-methylpyrrol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.074
Kogepunkt 88 °C til 90 °C (22 mmHg)
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 250 g
Beilstein 107811
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%