Få mere at vide
1-Methylisatin, 97%
Beskrivelse
1-Methylisatin anvendes som en reaktant til stereoselektiv fremstilling af spirobicykliske og bis-spirotricykliske pyrazolidinoner, til regioselektiv fremstilling af spirocykliske oxindol-butenolider, til syntese af spiro-oxindoler, til fremstilling af usymmetriske oxindoler, til stereoselektiv fremstilling af hydroxyl-indoler, via hydroxyselektive reaktioner af H. til fremstilling af pyridincarboxylsyre-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivater (Schiff-basehydrazider) som antibakterielle midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
stereoselektiv fremstilling af spirobicykliske og bis-spirotricykliske pyrazolidinoner, til regioselektiv fremstilling af spirocykliske oxindol-butenolider, til syntese af spiro-oxindoler, til fremstilling af usymmetriske oxindoler, til stereoselektive oxindoler, til stereoselektive oxindoler, til stereoselektive oxindoler. reaktion, til fremstilling af pyridincarboxylsyre [(oxo)indolyliden)hydrazidderivater (Schiff-basehydrazider) som antibakterielle midler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylisatin |
| Smeltepunkt | 129 °C til 133 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 128280 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 1-methylindol-2,3-dion |
| Formel vægt | 161.16 |
| Procent renhed | 97% |