Få mere at vide
1-Methylisatin, 97%
Artikelnummer. 11479773
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479773 1 g 1g
11489773 5 g 5g
11499773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12942.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
1-Methylisatin anvendes som en reaktant til stereoselektiv fremstilling af spirobicykliske og bis-spirotricykliske pyrazolidinoner, til regioselektiv fremstilling af spirocykliske oxindol-butenolider, til syntese af spiro-oxindoler, til fremstilling af usymmetriske oxindoler, til stereoselektiv fremstilling af hydroxyl-indoler, via hydroxyselektive reaktioner af H. til fremstilling af pyridincarboxylsyre-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivater (Schiff-basehydrazider) som antibakterielle midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Methylisatin anvendes som en reaktant til
stereoselektiv fremstilling af spirobicykliske og bis-spirotricykliske pyrazolidinoner, til regioselektiv fremstilling af spirocykliske oxindol-butenolider, til syntese af spiro-oxindoler, til fremstilling af usymmetriske oxindoler, til stereoselektive oxindoler, til stereoselektive oxindoler, til stereoselektive oxindoler. reaktion, til fremstilling af pyridincarboxylsyre [(oxo)indolyliden)hydrazidderivater (Schiff-basehydrazider) som antibakterielle midler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2058-74-4
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005812
InChI nøgle VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
SMIL CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylisatin
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Mængde 1 g
Beilstein 128280
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1-methylindol-2,3-dion
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%