Få mere at vide
1-Methylindolin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440574
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10440574 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10193074 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58704CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 60082-02-2
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD03208513
InChI nøgle OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 595181
IUPAC navn 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-carbaldehyd
SMIL CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%