Få mere at vide
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419365
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419365 250 mg 250mg
15488337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51859.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20485-43-2
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD01863421
InChI nøgle WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-2-imidazolecarboxylic acid, pubchem8048, acmc-209fas, meimd 2-oh, ksc205s8r, 1-methylimidazole-2-carboxylicacid, n-methyl-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 557678
ChEBI CHEBI:74743
IUPAC navn 1-methylimidazole-2-carboxylic acid
SMIL CN1C=CN=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 126.11 (Anhydrous)
Procent renhed ≥90%