Få mere at vide
1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15421368
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421368 1 g 1g
15441368 250 mg 250mg
15431368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55201.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13750-81-7 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares under nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13750-81-7
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01321308
InChI nøgle UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC navn 1-methylimidazol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C=CN=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Kogepunkt 70°C to 74°C (1 mmHg)
Flammepunkt 102°C (216°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%