Få mere at vide
1-Methylcyclopentanol, 98%
Artikelnummer. p-7027748
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11456446
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24744.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-03-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00001364
InChI nøgle CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC navn 1-methylcyclopentan-1-ol
SMIL CC1(CCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclopentanol
Smeltepunkt 36°C to 37°C
Tæthed 0.904
Kogepunkt 135°C to 136°C
Flammepunkt 40°C (105°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Synonym 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%