Få mere at vide
1-Methylcyclopentanol, 98%
Artikelnummer. 11476446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476446 100 g 100g
11456446 5 g 5g
11466446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24744.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-03-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00001364
InChI nøgle CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC navn 1-methylcyclopentan-1-ol
SMIL CC1(CCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclopentanol
Smeltepunkt 36°C to 37°C
Tæthed 0.904
Kogepunkt 135°C to 136°C
Flammepunkt 40°C (105°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1325
Synonym 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%