Få mere at vide
1-Methylcyclopentanol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcyclopentanol |
| Smeltepunkt | 36°C to 37°C |
| Tæthed | 0.904 |
| Kogepunkt | 135°C to 136°C |
| Flammepunkt | 40°C (105°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Synonym | 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl |
| Formel vægt | 100.16 |
| Procent renhed | 98% |