Få mere at vide
1-methylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15780799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15780799 100 g Glasflaske 100g
10687472 5 g Glasflaske 5g
10473045 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15780799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-67-0
MDL nummer MFCD00003857
InChI nøgle VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11550
IUPAC navn 1-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1(CCCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylcyclohexanol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 26°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9190g/mL
Kogepunkt 168°C (752.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H14O
Lineær formel CH3C6H10OH
Brydningsindeks 1.4590 to 1.461
Mængde 100 g
Beilstein 06, 11
Specifik vægtfylde 0.919
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Formel vægt 114.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske efter smeltning