Få mere at vide
1-methylcycloheptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Methylcycloheptanol bruges som farmaceutisk og kemisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1-Methylcycloheptanol bruges som farmaceutisk og kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylcycloheptanol |
| Brydningsindeks | 1.472 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 128.22 |
| Procent renhed | 98% |