Få mere at vide
1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11471627
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11471627 5 g 5g
11461627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11471627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25601.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3012-80-4
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00142655
InChI nøgle SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
PubChem CID 762084
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 160.17
Procent renhed ≥98%