Få mere at vide
1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11461627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461627 1 g 1g
11471627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25601.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3012-80-4
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00142655
InChI nøgle SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
PubChem CID 762084
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 160.17
Procent renhed ≥98%