Få mere at vide
1-Methylmebendazol, TRC
Artikelnummer. 30477405
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477405 10 mg
30466650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32015010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132119-11-0
Molekylær formel C17 H15 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Synonym Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. D (EP)
IUPAC navn methyl N-(5-benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
Formel vægt 309.1113
Procent renhed >95%