Få mere at vide
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758643
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758643 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10137672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10396234 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 154927-01-2
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
InChI nøgle DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
IUPAC navn 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%