Få mere at vide
(1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10772483 250 mg 250mg
10079431 1 g 1g
10097004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28109CB
Kemiske identifikatorer
CAS 499785-47-6
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD04115390
InChI nøgle ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMIL CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Mængde 250 mg
IUPAC navn (1-methyl-5-phenyl-lH-pyrazol-4-yl)methanol
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%