Få mere at vide
(1-methyl-5-phenyl-lh-pyrazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11350637 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10612285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350637 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 124344-98-5
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD08271936
InChI nøgle ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
PubChem CID 14354447
IUPAC navn (1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%