Få mere at vide
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516134
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10516134 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10739405 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-48-7
Molekylær formel C9H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 192.24
MDL nummer MFCD08435884
InChI nøgle RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 18525809
IUPAC navn 2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.24
Procent renhed 97%