Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411144
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10411144 250 mg 250mg
10051534 1 g 1g
10302305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411144 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-96-2
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD08271941
InChI nøgle XFGHBJQGDDYIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-phenyl
PubChem CID 7537629
SMIL CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-methyl-3-phenyl-lH-pyrazol-5-carbaldehyd
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%