Få mere at vide
(1-methyl-3-phenyl-lh-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175573
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11380637
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC46609CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-97-3
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD08271942
InChI nøgle GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
IUPAC navn (2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%