Få mere at vide
1-methyl-2-nitroterephthalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10021024 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10021024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398000050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl 2-nitroterephthalate
CAS 35092-89-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176,0 °C til 178,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H7NO6
MDL nummer MFCD00024510
Mængde 5 g
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
InChI nøgle MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
IUPAC navn 4-(methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 225.16
PubChem CID 98592
Formel vægt 225.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl 2-nitroterephthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.