Få mere at vide
1-Methyl-2-imidazolcarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562252 5 g Glasflaske 5g
10262672 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10562252 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 369850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 13750-81-7 | Molekylformel: C5H6N2O | Molekylvægt: 110,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13750-81-7
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01321308
InChI nøgle UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC navn 1-methylimidazol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C=CN=C1C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35 °C til 39 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 70 °C til 74 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.