Få mere at vide
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10262672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10262672 1 g Glasflaske 1g
10562252 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369850010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13750-81-7
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01321308
InChI nøgle UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC navn 1-methylimidazol-2-carbaldehyd
SMIL CN1C=CN=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 70°C to 74°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.