Få mere at vide
1-Methyl-2-formylbenzimidazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10460141 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10460141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Navn note 99+%
CAS 3012-80-4
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H8N2O
MDL nummer MFCD00142655
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
InChI nøgle SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1-methylbenzimidazol-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 160.18
PubChem CID 762084
Formel vægt 160.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.