Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347694 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10022514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62304CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27258-33-9
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD03419801
InChI nøgle RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
PubChem CID 7019414
IUPAC navn 2-methylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1N=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%